Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
A15107.22EA
193
PLN
A15107.22
A15107.0E
A15107.36
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy ≥98%
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dietyloamoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 869-24-9
Molecular Formula: C6H15ClN.HCl
Formula Weight: 172.10
pH: 5
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 3591991
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012519
Formuła:
C₆H₁₅Cl₂N Temp. topnienia: 206…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012519 Numer CAS: 869-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-786-4 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |