Triethyloxonium tetrafluoroborate ≥95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with diethyl ether
Stabilized with 3-5% diethyl ether
Purity: 95%
CAS No.: 368-39-8
Molecular Formula: C6H15BF4O
Formula Weight: 189.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 3598090
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00044423
Formuła:
C₆H₁₅BF₄O Temp. topnienia: 84…89 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00044423 Numer CAS: 368-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-705-1 Jednostka: 2925 ADR: 4.1,II |