Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14316.06
A14316.14
A14316.06EA
259
PLN
A14316.06
A14316.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formuła:
C₉H₇F₃O₂ Temp. Wrzenia: 80…82 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,295 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043543 Numer CAS: 2557-13-3 |