Kwas homoftalowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Carboxymethyl)benzoic acid
A14297.18
A14297.30
A14297.18EA
419
PLN
A14297.18
A14297.30
Kwas homoftalowy ≥99%
Kwas homoftalowy
Purity: 99%
CAS No.: 89-51-0
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 180° dec.
Beilstein Reference: 1872069
Formuła:
C₉H₈O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004326 Numer CAS: 89-51-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-913-9 |