2-Furanokarboksylan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
A14009.14
A14009.22
A14009.36
A14009.14EA
238
PLN
A14009.14
A14009.22
A14009.36
2-Furanokarboksylan metylu ≥98%
2-Furanokarboksylan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 611-13-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 111110
Merck Reference: 14,4307
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003236
Formuła:
C₆H₆O₃ MW: 126.11 g/mol Temp. Wrzenia: 180…181 °C Gęstość: 1.179 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003236 Numer CAS: 611-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-254-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |