Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
A13630.09
A13630.18
A13630.09EA
379
PLN
A13630.09
A13630.18
Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego ≥98%
Hydrazyd kwasu 2-furanokarboksylowego
Purity: 98%
CAS No.: 3326-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 114435
Formuła:
C₅H₆N₂O₂ MW: 126.11 g/mol Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003235 Numer CAS: 3326-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 222-046-2 |