Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A13279.06
A13279.14
A13279.06EA
255
PLN
A13279.06
A13279.14
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu ≥97%
Chlorowodorek chlorku 3-pikolilu
Purity: 97%
CAS No.: 6959-48-4
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
pH: 3
Melting Point: 136-142°
Beilstein Reference: 3689156
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012818
Formuła:
C₆H₇Cl₂N MW: 164.03 g/mol Temp. topnienia: 136…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012818 Numer CAS: 6959-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-150-4 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |