chlorowodorek chlorku 4-pikolilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12859.06
A12859.14
A12859.22
A12859.06EA
259
PLN
A12859.06
A12859.14
A12859.22
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu ≥98%
chlorowodorek chlorku 4-pikolilu
Purity: 98%
CAS No.: 1822-51-1
Molecular Formula: C6H62N.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 166-171°
Beilstein Reference: 3689154
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012826
Formuła:
C₆H₇Cl₂N Temp. topnienia: 166…171 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012826 Numer CAS: 1822-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-350-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |