3-Bromopropionian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-bromopropanoate
A12402.14
A12402.22
A12402.36
AB148814.0025
A12402.14EA
379
PLN
A12402.14
A12402.22
A12402.36
ABCRAB148814.0025
3-Bromopropionian etylu ≥99%
3-Bromopropionian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 539-74-2
Molecular Formula: BrCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 67-71°/10mm
Beilstein Reference: 1700933
MDL No.: MFCD00000251
Formuła:
C₅H₉BrO₂ MW: 181.03 g/mol Temp. Wrzenia: 67…71 °C (10 mmHg) Gęstość: 1.416 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000251 Numer CAS: 539-74-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-724-0 |