Bis(diwodoroortofosforan) wapnia hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium dihydrogen phosphate hydrate
A12123.0C
A12123.0E
A12123.36
A12123.0CEA
3890
PLN
A12123.0C
A12123.0E
A12123.36
Bis(diwodoroortofosforan) wapnia hydrat ≥97%
Bis(diwodoroortofosforan) wapnia hydrat
Purity: 97%
CAS No.: 301524-28-7
Molecular Formula: Ca(H2PO4)2.xH2O
Formula Weight: 234.06(anhy)
Flash Point: None
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00010898
Formuła:
H₄CaO₈P₂·H₂O MW: 252.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 200 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010898 Numer CAS: 301524-28-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-837-1 |