2-Metylo-3-furonian metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A11979.14
A11979.22
A11979.14EA
574
PLN
A11979.14
A11979.22
2-Metylo-3-furonian metylu ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 6141-58-8
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1342040
MDL No.: MFCD00003249
Formuła:
C₇H₈O₃ Temp. Wrzenia: 71…72 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,114 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003249 Numer CAS: 6141-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 228-132-6 |