Triethyloxonium tetrafluoroborate 1.0 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11678.AC
A11678.AE
A11678.AK
A11678.AP
A11678.AU
A11678.ACEA
327
PLN
A11678.AC
A11678.AE
A11678.AK
A11678.AP
A11678.AU
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1.0 M in dichloromethane
Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS No.: 368-39-8
Molecular Formula: C6H15BF4O
Formula Weight: 189.99
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Odour: Chloroform-like
Beilstein Reference: 3598090
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00044423
Formuła:
C₆H₁₅BF₄O Gęstość: 1,328 Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00044423 Numer CAS: 368-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-705-1 Jednostka: 2922 ADR: 8,II |