Dibromek trifenylofosfiny 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dibromotriphenylphosphorane
A11552.09
A11552.18
A11552.30
A11552.09EA
339
PLN
A11552.09
A11552.18
A11552.30
Dibromek trifenylofosfiny 96%
Dibromek trifenylofosfiny
Purity: 96%
CAS No.: 1034-39-5
Molecular Formula: (C6H5)3PBr2
Formula Weight: 422.10
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 917652
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000054
Formuła:
C₁₈H₁₅Br₂P MW: 422.1 g/mol Temp. topnienia: ∼ 260 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000054 Numer CAS: 1034-39-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-855-1 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |