Pirydyno-2-karbaldehyd ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
A11391.14
A11391.22
A11391.36
A11391.14EA
244
PLN
A11391.14
A11391.22
A11391.36
Pirydyno-2-karbaldehyd ≥99%
Pirydyno-2-karbaldehyd
Purity: 99%
CAS No.: 1121-60-4
Molecular Formula: C6H5NO
Formula Weight: 107.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
pH: 6.5
Melting Point: -21°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 105341
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006290
Formuła:
C₆H₅NO Temp. Wrzenia: 180…181 °C Temp. topnienia: –21 °C Gęstość: 1,124 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006290 Numer CAS: 1121-60-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-333-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |