3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10799.09
A10799.18
A10799.30
A10799.09EA
202
PLN
A10799.09
A10799.18
A10799.30
3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroksybenzoesan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 41727-47-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 2373854
Formuła:
C₈H₆Br₂O₃ MW: 309.94 g/mol Temp. topnienia: 123…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016416 Numer CAS: 41727-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 255-521-8 |