Izonikotynoaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 872-85-5
Molecular Formula: C6H5NO
Formula Weight: 107.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5440
Melting Point: -4°
Boiling Point: 198°
Beilstein Reference: 105342
MDL No.: MFCD00006425
Formuła:
C₆H₅NO Temp. Wrzenia: 198 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,132 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006425 Numer CAS: 872-85-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-832-3 |