Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
A10541.14
A10541.06
A10541.09
A10541.14EA
2070
PLN
A10541.14
A10541.06
A10541.09
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98%
Methyl-3-methyl-2-furoate
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Formuła:
C₇H₈O₃ MW: 140.14 g/mol Temp. Wrzenia: 60 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 33…37 °C Temp. Zapłonu: 82 °C (180 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014110 Numer CAS: 6141-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 228-131-0 |