Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
A10226.14
A10226.06
A10226.22
A10226.14EA
932
PLN
A10226.14
A10226.06
A10226.22
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu ≥98%
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu
Purity: 98%
CAS No.: 6959-47-3
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3689155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012811
Formuła:
C₆H₇Cl₂N MW: 164.03 g/mol Temp. topnienia: 120…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012811 Numer CAS: 6959-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-149-9 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |