1-(2-aminoetylo)piperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10154.0B
A10154.30
A10154.0BEA
635
PLN
A10154.0B
A10154.30
1-(2-aminoetylo)piperazyna 98%
1-(2-aminoetylo)piperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 140-31-8
Molecular Formula: C6H15N3
Formula Weight: 129.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -19°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 104363
UN No.: 2815
MDL No.: MFCD00005971
Formuła:
C₆H₁₅N₃ MW: 129.21 g/mol Temp. Wrzenia: 222 °C Temp. topnienia: –19 °C Gęstość: 0.983 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005971 Numer CAS: 140-31-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-411-0 Jednostka: 2815 ADR: 8 III |