Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% do atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
87262.03
87262.06
87262.03EA
231
PLN
87262.03
87262.06
Copper(II) cyclohexanebutyrate Cu 15,8% do atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Copper(II) cyclohexanebutyrate
CAS No.: 2218-80-6
Molecular Formula: C20H34CuO4
Formula Weight: 402.01
Physical Form: Powder
Melting Point: 126° dec.
MDL No.: MFCD00036399
Formuła:
C₂₀H₃₄CuO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036399 Numer CAS: 2218-80-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-723-7 |