Drukuj
Dilaurynian dibutylocyny ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
71130.22 71130.36 71130.14
71130.22EA 487 PLN
71130.22 71130.36 71130.14
Dilaurynian dibutylocyny ≥95%
Purity: 95% CAS No.: 77-58-7 Molecular Formula: C32H64O4Sn Formula Weight: 631.55 Flash Point: 235°(455°F) Physical Form: Liquid Density: 1.066 Refractive Index: 1.4730 Appearance: Pale yellow Melting Point: 10° Boiling Point: 204°/12mm Solubility: Soluble in benzene and ether. Insoluble in water and methanol Merck Reference: 14,3038 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00008963
Formuła: C₃₂H₆₄O₄Sn
Temp. Wrzenia: >204 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: <10 °C
Gęstość: 1,066
Temp. Zapłonu: 235 °C (455 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008963
Numer CAS: 77-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-039-8
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 14,3038