Etanolan galu(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Gallium(III) ethoxide
44859.03
44859.06
44859.03EA
596
PLN
44859.03
44859.06
Etanolan galu(III)
Etanolan galu(III)
CAS No.: 2572-25-0
Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3
Formula Weight: 204.90
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD01866730
Formuła:
C₆H₁₅GaO₃ MW: 204.91 g/mol Gęstość: 1.25 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01866730 Numer CAS: 2572-25-0 |