Etoksyd żelaza(III) ≥99.6% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Packaged under argon.
Purity: 99.6%
CAS No.: 5058-42-4
Molecular Formula: C6H15FeO3
Formula Weight: 191.03
Physical Form: Powder/Chunk, Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown to dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 120°
Boiling Point: 155°/0.1mm
Solubility: Soluble in anhydrous hexane, alcohols
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00078028
Precursor for Sol-Gel processes
Formuła:
C₆H₁₅FeO₃ Temp. Wrzenia: 155 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078028 Numer CAS: 5058-42-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-760-2 Jednostka: 3181 ADR: 4.1,III |