Trietanolan glinu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminumethoxide, Aluminum ethoxide, Aluminium triethylate
41336.09
41336.18
41336.30
41336.09EA
428
PLN
41336.09
41336.18
41336.30
Trietanolan glinu
Trietanolan glinu
CAS No.: 555-75-9
Molecular Formula: C6H15AlO3
Formula Weight: 162.16
Physical Form: Powder/ Chunks
Density: 1.142
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 154-159°
Boiling Point: 320°
Merck Reference: 14,338
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00009658
Formuła:
C₆H₁₅AlO₃ MW: 162.16 g/mol Temp. Wrzenia: 320 °C Temp. topnienia: 154…159 °C Gęstość: 1.142 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009658 Numer CAS: 555-75-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-105-8 ADR: 4.1 II |