Chlorek cis-bis(trifenylofosfino)palladu(II) ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pt(PPh₃)₂Cl₂
41008.06
41008.03
41008.06EA
5490
PLN
41008.06
41008.03
Chlorek cis-bis(trifenylofosfino)palladu(II) ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 24.2%, Premion®
Chlorek cis-bis(trifenylofosfino)palladu(II)
Purity: 99.95%
CAS No.: 15604-36-1
Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2
Formula Weight: 790.58
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010825
Formuła:
[(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂ MW: 790.56 g/mol Temp. topnienia: 310 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010825 Numer CAS: 15604-36-1 |