Chlorek (trifenylofosfino)złota(I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41007.02
41007.03
41007.06
41007.02EA
1650
PLN
41007.02
41007.03
41007.06
Chlorek (trifenylofosfino)złota(I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Chlorek (trifenylofosfino)złota(I)
Purity: 99.99%
CAS No.: 14243-64-2
Molecular Formula: AuCl[P(C6H5)3]
Formula Weight: 494.71
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00009588
Formuła:
C₁₈H₁₅AuClP Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009588 Numer CAS: 14243-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 238-117-6 |