Thulium (III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40313.04
40313.09
40313.04EA
899
PLN
40313.04
40313.09
Thulium (III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Thulium (III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 141478-68-4
Molecular Formula: C3F9O9S3Tm
Formula Weight: 616.13
Physical Form: Powder
Formuła:
C₃F₉O₉S₃Tm·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00209617 Numer CAS: 141478-68-4 |