Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40312.04
40312.09
40312.04EA
729
PLN
40312.04
40312.09
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Terbium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 148980-31-8
Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3
Formula Weight: 606.12
Physical Form: Powder
Formuła:
C₃F₉O₉S₃Tb MW: 606.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192461 Numer CAS: 148980-31-8 |