Calcium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
40134.09
40134.18
40134.22
40134.09EA
924
PLN
40134.09
40134.18
40134.22
Calcium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% min
CAS No.: 55120-75-7
Molecular Formula: C2CaF6O6S2
Formula Weight: 338.21
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00143911
Formuła:
C₂CaF₆O₆S₂ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143911 Numer CAS: 55120-75-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7 |