Copper(II) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99% min
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale blue
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Formuła:
C₂CuF₆O₆S₂ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077492 Numer CAS: 34946-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 252-300-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |