Indium(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
40131.09
40131.18
40131.09EA
1510
PLN
40131.09
40131.18
Indium(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Indium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% min
CAS No.: 128008-30-0
Molecular Formula: In(CF3SO3)3
Formula Weight: 562.02
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00144478
Formuła:
C₃F₉InO₉S₃ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144478 Numer CAS: 128008-30-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |