Tin(II) trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
39603.03
39603.06
39603.03EA
410
PLN
39603.03
39603.06
Tin(II) trifluoromethanesulphonate ≥97%
Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 62086-04-8
Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2
Formula Weight: 416.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00191251
Formuła:
C₂F₆O₆S₂Sn MW: 416.85 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191251 Numer CAS: 62086-04-8 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |