Mercury(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate, Mercury triflate
39305.03
39305.06
39305.14
39305.03EA
360
PLN
39305.03
39305.06
39305.14
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Mercury(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 49540-00-3
Molecular Formula: C2F6HgO6S2
Formula Weight: 498.72
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₂F₆HgO₆S₂ Temp. topnienia: >350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144746 Numer CAS: 49540-00-3 Jednostka: 2025 ADR: 6.1,II |