Magnesium trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Magnesium trifluoromethanesulphonate, Magnesium triflate
22340.09
22340.18
22340.09EA
498
PLN
22340.09
22340.18
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Magnesium trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60871-83-2
Molecular Formula: C2F6MgO6S2
Formula Weight: 322.43
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
C₂F₆MgO₆S₂ Temp. topnienia: >310 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042601 Numer CAS: 60871-83-2 ADR: 8,III |