Drukuj
Dioctan dibutylocyny ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
18595.18 18595.30 18595.A1
18595.18EA 427 PLN
18595.18 18595.30 18595.A1
Dioctan dibutylocyny ≥95%
Dioctan dibutylocyny
Purity: 95% CAS No.: 1067-33-0 Molecular Formula: C12H24O4Sn Formula Weight: 351.01 Flash Point: 143°(290°F) Physical Form: Liquid Density: 1.32 Refractive Index: 1.4700 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acidic Melting Point: 12° Boiling Point: 142-145°/10mm Solubility: Soluble in water and most organic solvents UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00008697
As as stabilizer in chlorinated organics, and as a catalyst for condensation reactions
Formuła: C₁₂H₂₄O₄Sn
Temp. Wrzenia: 142…145 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1,32
Temp. Zapłonu: 143 °C (290 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008697
Numer CAS: 1067-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-928-8
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,II