Etanolan tantalu(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tantalum(V) ethoxide
14643.03
14643.09
14643.18
14643.03EA
523
PLN
14643.03
14643.09
14643.18
Etanolan tantalu(V) ≥99.999% (metals basis) (max. 100 ppm Nb)
Etanolan tantalu(V)
Purity: 99.999%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(87°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.566
Refractive Index: 1.4880
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Solubility: Decomposes in water. Soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formuła:
C₁₀H₂₅O₅Ta MW: 406.25 g/mol Temp. Wrzenia: 145 °C (0.1 mmHg) Temp. topnienia: 18…19 °C Gęstość: 1.566 Temp. Zapłonu: 30 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049785 Numer CAS: 6074-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-010-2 Jednostka: 2924 ADR: 3 III |