Etanolan magnezu (21 - 22% Mg)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
14264.30
14264.A1
14264.30EA
1050
PLN
14264.30
14264.A1
Etanolan magnezu (21 - 22% Mg)
Etanolan magnezu
CAS No.: 2414-98-4
Molecular Formula: C4H10MgO2
Formula Weight: 114.44
Physical Form: Granular
Density: 1.01
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 3678841
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00009060
Formuła:
C₄H₁₀MgO₂ MW: 114.43 g/mol Temp. topnienia: 270 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009060 Numer CAS: 2414-98-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-323-5 Jednostka: 3205 ADR: 4.2 II |