Drukuj
Pentaboran amonu oktahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
12294.36 12294.A3
12294.36EA 596 PLN
12294.36 12294.A3
Pentaboran amonu oktahydrat ≥99%
Pentaboran amonu oktahydrat
Purity: 99.0% CAS No.: 12046-03-6 Molecular Formula: (NH4)2B10O16.8H2O Formula Weight: 544.29 (400.17anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00135839
Formuła: H₄B₅NO₈·8H₂O
MW: 344.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135839
Numer CAS: 12046-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 234-521-1