Nadchloran srebra hydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 14242-05-8
Molecular Formula: AgClO4.H2O
Formula Weight: 225.34 (207.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.800
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 485° dec.
Merck Reference: 14,8523
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149128
Formuła:
AgClO₄·1H₂O Gęstość: 2,800 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149128 Numer CAS: 14242-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-035-4 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8523 |