Drukuj
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
421960025 421960100
ACRO421960025EA 458 PLN
ACRO421960025 ACRO421960100
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formuła: C₃H₉BF₄O
MW: 147.91 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011798
Numer CAS: 420-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-994-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %