Drukuj
3-Bromopropionian etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-bromopropanoate
409811000 409810250
ACRO409811000EA 784 PLN
ACRO409811000 ACRO409810250
3-Bromopropionian etylu 99%
3-Bromopropionian etylu
Formuła: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 69…71 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.419 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000251
Numer CAS: 539-74-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-724-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %