Ftalan dipropylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
409160250
409161000
409165000
ACRO409160250EA
691
PLN
ACRO409160250
ACRO409161000
ACRO409165000
Ftalan dipropylu 99+%
Ftalan dipropylu
Formuła:
C₁₄H₁₈O₄ Temp. Wrzenia: 317,5 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,078 g/cm³ Temp. Zapłonu: 166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009371 Numer CAS: 131-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-015-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Appearance of solution | (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless |
Specific optical rotation | +80.0° to +89.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) <0.2% D-enantiomer |
Residual solvents | ≤5 % (2-Propanol, THF) |