Drukuj
Tereftalan dietylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
407450250 407451000
ACRO407450250EA 749 PLN
ACRO407450250 ACRO407451000
Tereftalan dietylu 98%
Tereftalan dietylu
Formuła: C₁₂H₁₄O₄
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temp. Zapłonu: 117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039891
Numer CAS: 636-09-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-249-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %