Drukuj
Ftalan didecylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 422 PLN
ACRO407100250 ACRO407101000
Ftalan didecylu 95%
Ftalan didecylu
Formuła: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446.67 g/mol
Temp. Wrzenia: 261 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 4 °C
Temp. Zapłonu: 232 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041915
Numer CAS: 84-77-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-561-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %