Drukuj
Copper(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
405420050 405420250
ACRO405420050EA 502 PLN
ACRO405420050 ACRO405420250
Copper(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂CuF₆O₆S₂
MW: 361.69 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077492
Numer CAS: 34946-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 252-300-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey to light blue Powder
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %