Drukuj
Adypinian bis(2-etyloheksylu) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010 402462500 402460025
ACRO402460010EA 219 PLN
ACRO402460010 ACRO402462500 ACRO402460025
Adypinian bis(2-etyloheksylu) 99%
Adypinian bis(2-etyloheksylu)
Formuła: C₂₂H₄₂O₄
Temp. Wrzenia: 210…218 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³
Temp. Zapłonu: 196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009496
Numer CAS: 103-23-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-090-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA