Drukuj
1-(2-aminoetylo)piperazyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 134 PLN
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-aminoetylo)piperazyna 99%
1-(2-aminoetylo)piperazyna
Formuła: C₆H₁₅N₃
MW: 129.21 g/mol
Temp. topnienia: –19 °C
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005971
Numer CAS: 140-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-411-0
Jednostka: 2815
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %