Drukuj
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
387590050 387590250
ACRO387590050EA 476 PLN
ACRO387590050 ACRO387590250
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃BiF₉O₉S₃
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093669
Numer CAS: 88189-03-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 31.0 to 33.0 % Bi