Drukuj
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
383260100 383260500
ACRO383260100EA 632 PLN
ACRO383260100 ACRO383260500
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Aluminium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃AlF₉O₉S₃
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143596
Numer CAS: 74974-61-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %