Drukuj
3-Chlorophthalic anhydride 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
381290010 381290050 381290250
ACRO381290010EA 187 PLN
ACRO381290010 ACRO381290050 ACRO381290250
3-Chlorophthalic anhydride 95+%
3-Chlorophthalic anhydride
Formuła: C₈H₃ClO₃
MW: 182.56 g/mol
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023107
Numer CAS: 117-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-179-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration by coupling ≥95.0 %